GF98864364
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 100mm x 16mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI137930
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 988-643-64
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)