GF98499818
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
foil, 300 x 300mm, 1.6mm thickness
Sinonimo/i:
CU130700
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 984-998-18
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)