GF98465136
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 1.5 mm, size 75 × 75 mm, tolerance +/-0.3 mm
Sinonimo/i:
FP353015
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 984-651-36
Misura
75 × 75 mm
Spessore
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3