Documenti fondamentali
GF92536993
Gadolinium
wire, 1.0 mm diameter, purity 99.9%, length 25 mm
Sinonimo/i:
GD005110
About This Item
Formula condensata:
Gd
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141605
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 925-369-93
Resistività
126 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
25 mm
Diametro
1.0 mm
P. ebollizione
3273 °C (lit.)
Punto di fusione
1313 °C (lit.)
Densità
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Gd]
InChI
1S/Gd
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF92536993-1EA4061821110817