GF98440027
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 10mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002720
About This Item
Materiali
hexagonal (prism)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 984-400-27
Resistività
2.6548 μΩ-cm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98440027-1EA | 4061825342535 |