Documenti fondamentali
GF98066043
Indium
lump, 8 mm max. lump size, high purity 99.999%, weight 50 g
Sinonimo/i:
IN006101
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141719
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.999%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 980-660-43
Resistività
8.37 μΩ-cm
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
8 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)