GF98011199
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NI055880
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
polyimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 980-111-99
Lunghezza
20 m
Diam. conduttore
0.125 mm
Spessore isolante
0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98011199-1EA | 4061825415475 |