GF03303908
Copper-titanium alloy, Cu70Ti30
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinonimo/i:
CU266010
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 033-039-08
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03303908-1EA | 4061825418292 |