Key Documents
GF23576687
Copper-titanium alloy, Cu70Ti30
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
CU266010
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 235-766-87
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)