Documenti fondamentali
GF97801308
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, tolerance +0.2/+1.2 mm
Sinonimo/i:
AB307925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 978-013-08
Lunghezza
100 mm
Diametro
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)