Documenti fondamentali
GF83704002
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm, white
Sinonimo/i:
AB303101
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 837-040-02
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1 mm
Colore
white
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)