Key Documents
GF97094650
Manganese
rod, 2.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99.5%
Sinonimo/i:
MN007905
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141724
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 970-946-50
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
25 mm
Diametro
2.0 mm
P. eboll.
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2