GF96689750
Antimony
foil, thickness 0.007 mm, size 25 × 25 mm, purity 95+%
Sinonimo/i:
SB000090
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 966-897-50
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.007 mm
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)