Documenti fondamentali
GF96303708
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, length 0.5 m, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU040200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 963-037-08
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.005 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF96303708-1EA4061821153326