GF96026531
Praseodymium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Praseodymium, PR000050
About This Item
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 960-265-31
Resistività
68 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
3520 °C (lit.)
Punto di fusione
931 °C (lit.)
Densità
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pr]
InChI
1S/Pr
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)