Documenti fondamentali
GF96008126
Cobalt
powder, 840 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CO006035
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141710
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 960-081-26
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
840 (micron)
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)