Documenti fondamentali
GF95744582
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240265
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 957-445-82
Misura × spessore
1 m × 0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)