GF95419682
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm tube, 2.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 1.0mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE047301
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 954-196-82
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)