Documenti fondamentali
GF94881707
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
200g lump, 100mm max. lump size
Sinonimo/i:
BI036100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 948-817-07
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)