Key Documents
GF94186547
Thoriated tungsten
wire, 0.05 mm diameter, W 99.4%/Th 0.6%, length 200 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 055200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 941-865-47
Lunghezza
200 m
Diametro
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)