Documenti fondamentali
GF94170438
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
100g lump, 10mm max. lump size
Sinonimo/i:
AJ186100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 941-704-38
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)