GF93667843
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.97mm inside diameter, superelastic
Sinonimo/i:
NI207130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 936-678-43
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93667843-1EA | 4061825457451 |
GF93667843-2EA | 4061829968809 |
GF93667843-5EA | 4061831020175 |