Documenti fondamentali
GF93535409
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, diameter 50 mm
Sinonimo/i:
CU130240
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 935-354-09
Diametro
50 mm
Spessore
0.016 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF93535409-10EA4061821142658
GF93535409-20EA4061821142665
GF93535409-50EA4061821142672