Key Documents
GF93263407
Copper/nickel
rod, Cu70%/Ni30%, 12.7 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
CU137920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 932-634-07
Lunghezza
100 mm
Diametro
12.7 mm