Documenti fondamentali
GF92639986
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, clear clear
Sinonimo/i:
ES301400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 926-399-86
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.1 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)