Key Documents
GF92116997
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
SI006031
About This Item
Formula condensata:
Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 921-169-97
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. eboll.
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3