GF91706935
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
AM323010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 917-069-35
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)