Key Documents
GF91659729
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 50mm disks, 0.2mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE200297
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disks - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 916-597-29
Misura × spessore
50 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)