GF91593670
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617260
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 915-936-70
Lunghezza
500 mm
D.E.
12.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF91593670-5EA | 4061821162762 |
GF91593670-1EA | 4061821162748 |
GF91593670-2EA | 4061821162755 |