GF91495053
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 4.8 mm, size 145 × 145 mm, grade rt18
Sinonimo/i:
ME313370
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 914-950-53
Misura
145 × 145 mm
Spessore
4.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)