GF91381204
Indium
foil, 10mm disks, thickness 0.04mm, 99.8%
Sinonimo/i:
Indium, IN000190
About This Item
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 913-812-04
Resistività
8.37 μΩ-cm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)