Key Documents
GF91137269
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
250m wire, 0.1mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075119
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 911-372-69
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)