GF90913675
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 909-136-75
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)