Documenti fondamentali
GF90800670
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 4 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL010270
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 908-006-70
Diametro
4 mm
Spessore
0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)