Key Documents
GF90188545
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, coil width 610 mm
Sinonimo/i:
FP301301
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 901-885-45
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
610 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3