Documenti fondamentali
GF90179534
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 50 x 50mm, 0.15mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AG200300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 901-795-34
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)