GF90154852
Lanthanum oxide
powder, 200 max. part. size (micron), weight 50 g
Sinonimo/i:
LA546010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 901-548-52
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
200 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3