GF05873351
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 1000 g
Sinonimo/i:
LA546010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 058-733-51
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
200 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)