289205
Ossido di lantanio(III)
suitable for AAS, ≥99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of E252
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
Conformità normativa
meets analytical specifications of FCC
Saggio
≥99.9% trace metals basis
≥99.9%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
tecniche
AAS: suitable
Densità
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Protocolli
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane