GF89631760
Manganese
foil, thickness 0.016 mm, purity 98.7%, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
MN000171
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98.7%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 896-317-60
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.016 mm
P. eboll.
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
WGK 2