Key Documents
GF87977952
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, black
Sinonimo/i:
NI516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 879-779-52
Peso
500 g
Colore
black
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)