Documenti fondamentali
GF30173420
Nickel oxide
powder, max. particle size 500 micron, weight 25 g, min. particle size 200 micron
Sinonimo/i:
NI516020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 301-734-20
Peso
25 g
Dimens. max. particelle
500 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)