GF87542118
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU040200
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 875-421-18
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.005 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)