GF87484292
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
100mm rod, 12.7mm diameter
Sinonimo/i:
FE217930
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 874-842-92
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)