GF86783901
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 2 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
FF210331
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 867-839-01
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF86783901-1EA | 4061821152589 |