Documenti fondamentali
GF86580715
Indium-tin alloy, In95Sn5
sheet, 100 x 100mm, 3mm thickness
Sinonimo/i:
IN103300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 865-807-15
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)