GF86394156
Yttrium
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Yttrium, Y 005110
About This Item
Saggio
≥99.9%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 863-941-56
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)