Key Documents
GF86268606
Stainless steel - AISI 316l
non-woven fabric, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 150 × 150 mm, thickness 0.060 mm
Sinonimo/i:
FF213720
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 862-686-06
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.060 mm
Peso
50 g
per meter squared
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3