GF86144799
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
180mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.24mm inside diameter
Sinonimo/i:
W 167100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 861-447-99
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)