GF85947519
Neodymium
rod, 100mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Neodymium, ND007940
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 859-475-19
Resistività
64.0 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
3074 °C (lit.)
Punto di fusione
1021 °C (lit.)
Densità
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nd]
InChI
1S/Nd
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)